Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MORF4 family-associated protein 1-like 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MORF4 family-associated protein 1-like 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_982287.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 114932 |
Name | MORF4 family-associated protein 1-like 1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16072880
|
enQuireBio™
QP6379-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16012890
|
enQuireBio™
QP6379-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16062880
|
enQuireBio™
QP6379-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16092880
|
enQuireBio™
QP6379-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16002890
|
enQuireBio™
QP6379-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16082880
|
enQuireBio™
QP6379-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_982287.1 | |
MORF4 family-associated protein 1-like 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
114932 | |
Research Use Only | |
MRFAP1L1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRPLDIDEVE APEEVEVLEP EEDFEQFLLP VINEMREDIA SLIREHGRAY LRTRSKLWEM DNMLIQIKTQ VEASEESALN HVQHPSGEAD ERVSELCEKA EEKAKEIAKM AEMLVELVWR IERSESS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |