Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MORF4 family-associated protein 1-like 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MORF4 family-associated protein 1-like 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6379-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16072880
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_982287.1
MORF4 family-associated protein 1-like 1 Protein
Research Use Only
MRFAP1L1
Recombinant Protein
E. coli
MRPLDIDEVE APEEVEVLEP EEDFEQFLLP VINEMREDIA SLIREHGRAY LRTRSKLWEM DNMLIQIKTQ VEASEESALN HVQHPSGEAD ERVSELCEKA EEKAKEIAKM AEMLVELVWR IERSESS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
114932
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol