Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1E Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-1E, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8895-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16077041
  • 554.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_783316.2
Metallothionein-1E Protein
Research Use Only
MT1E
Recombinant Protein
E. coli
NCSCATGGSC TCAGSCKCKE CKCTSCKKSC CSCCPVGCAK CAQGCVCKGA SEKCSC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4493
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1E Protein > 100μg