missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1E Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-1E, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_783316.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4493 |
Name | Metallothionein-1E Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16087041
|
enQuireBio™
QP8895-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16027051
|
enQuireBio™
QP8895-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16077041
|
enQuireBio™
QP8895-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16007051
|
enQuireBio™
QP8895-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16017051
|
enQuireBio™
QP8895-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16097041
|
enQuireBio™
QP8895-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_783316.2 | |
Metallothionein-1E Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4493 | |
Research Use Only | |
MT1E | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NCSCATGGSC TCAGSCKCKE CKCTSCKKSC CSCCPVGCAK CAQGCVCKGA SEKCSC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1E Protein