Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LITAF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LITAF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6312-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16072390
  • 554.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_001129944.1
LITAF Protein
Research Use Only
LITAF
Recombinant Protein
E. coli
MSVPGPYQAA TGPSSAPSAP PSYEETVAVN SYYPTPPAPM PGPTTGLVTG PDGKGMNPPS YYTQPAPIPN NNPITVQTVY VQHPITFLDR PIQMCCPSCN KMIVSQLSYN AGALTWLSCG SLCLLGCIAG CCFIPFCVDA LQDVDHYCPN CRALLGTYKR L
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9516
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol