Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LITAF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LITAF, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001129944.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 9516 |
Name | LITAF Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16082390
|
enQuireBio™
QP6312-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16022400
|
enQuireBio™
QP6312-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16072390
|
enQuireBio™
QP6312-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16002400
|
enQuireBio™
QP6312-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16012400
|
enQuireBio™
QP6312-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16092390
|
enQuireBio™
QP6312-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001129944.1 | |
LITAF Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9516 | |
Research Use Only | |
LITAF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSVPGPYQAA TGPSSAPSAP PSYEETVAVN SYYPTPPAPM PGPTTGLVTG PDGKGMNPPS YYTQPAPIPN NNPITVQTVY VQHPITFLDR PIQMCCPSCN KMIVSQLSYN AGALTWLSCG SLCLLGCIAG CCFIPFCVDA LQDVDHYCPN CRALLGTYKR L | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |