Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LITAF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LITAF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6312-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16002400
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001129944.1
LITAF Protein
Research Use Only
LITAF
Recombinant Protein
E. coli
MSVPGPYQAA TGPSSAPSAP PSYEETVAVN SYYPTPPAPM PGPTTGLVTG PDGKGMNPPS YYTQPAPIPN NNPITVQTVY VQHPITFLDR PIQMCCPSCN KMIVSQLSYN AGALTWLSCG SLCLLGCIAG CCFIPFCVDA LQDVDHYCPN CRALLGTYKR L
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9516
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol