Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lck Kinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lck Kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP6288-ec-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_001036236.1 | |
Lck Kinase Protein | |
Research Use Only | |
LCK | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGCGCSSHPE DDWMENIDVC ENCHYPIVPL DGKGTLLIRN GSEVRDPLVT YEGSNPPASP LQDNLVIALH SYEPSHDGDL GFEKGEQLRI LEQSGEWWKA QSLTTGQEGF IPFNFVAKAN SLEPEPWFFK NLSRKDAERQ LLAPGNTHGS FLIRESESTA GSFSLSVRDF DQNQGEVVKH YKIRNLDNGG FYISPRITFP GLHELVRHYT NASDGLCTRL SRPCQTQKPQ KPWWEDEWEV PRETLKLVER LGAGQFGEVW MGYYNGHTKV AVKSLKQGSM SPDAFLAEAN LMKQLQHQRL VRLYAVVTQE PIYIITEYME NDTLLDSQLE EKGLGASPWG NLGQQLLLLP TGSLVDFLKT PSGIKLTINK LLDMAAQIAE GMAFIEERNY IHRDLRAANI LVSDTLSCKI ADFGLARLIE DNEYTAREGA KFPIKWTAPE AINYGTFTIK SDVWSFGILL TEIVTHGRIP YPGMTNPEVI QNLERGYRMV RPDNCPEELY QLMRLCWKER PEDRPTFDYL RSVLEDFFTA TEGQYQPQP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
3932 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 3 | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Lck Kinase Protein > 1mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur