Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem PTFE
- Dickwandig
- Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
- Chemisch inert
- Nicht kontaminierend
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Weiß | |
18 ml | |
PTFE-Reagenzglasgestelle | |
Je 1 | |
Konisch | |
Ja | |
Nein |
PTFE | |
Weiß | |
PTFE | |
1 | |
Autoklavierbar | |
Schraube | |
18 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cowie Technology™ Zentrifugenröhrchen, PTFE, mit konischem Boden, 15ml, 125x18mm > Fassungsvermögen: 18 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur