Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kinesin light chain 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kinesin light chain 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_803136.2
Gen-ID (Entrez) 147700
Name Kinesin light chain 3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16042040
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6265-ye-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16082040
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6265-ye-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16032040
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6265-ye-100ug
100 μg
959.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16062040
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6265-ye-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16072040
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6265-ye-500ug
500 μg
2760.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16052040
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6265-ye-1mg
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Spezifikation
NP_803136.2
Kinesin light chain 3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
147700
Research Use Only
KLC3
Recombinant Protein
Yeast
MSVQVAAPGS AGLGPERLSP EELVRQTRQV VQGLEALRAE HHGLAGHLAE ALAGQGPAAG LEMLEEKQQV VSHSLEAIEL GLGEAQVLLA LSAHVGALEA EKQRLRSQAR RLAQENVWLR EELEETQRRL RASEESVAQL EEEKRHLEFL GQLRQYDPPA ESQQSESPPR RDSLASLFPS EEEERKGPEA AGAAAAQQGG YEIPARLRTL HNLVIQYAGQ GRYEVAVPLC RQALEDLERS SGHCHPDVAT MLNILALVYR DQNKYKEATD LLHDALQIRE QTLGPEHPAV AATLNNLAVL YGKRGRYREA EPLCQRALEI REKVLGADHP DVAKQLNNLA LLCQNQGKFE DVERHYARAL SIYEALGGPH DPNVAKTKNN LASAYLKQNK YQQAEELYKE ILHKEDLPAP LGAPNTGTAG DAEQALRRSS SLSKIRESIR RGSEKLVSRL RGEAAAGAAG MKRAMSLNTL NVDAPRAPGT QFPSWHLDKA PRTLSASTQD LSPH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.