Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kinesin light chain 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kinesin light chain 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6265-ye-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16062040
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_803136.2
Kinesin light chain 3 Protein
Research Use Only
KLC3
Recombinant Protein
Yeast
MSVQVAAPGS AGLGPERLSP EELVRQTRQV VQGLEALRAE HHGLAGHLAE ALAGQGPAAG LEMLEEKQQV VSHSLEAIEL GLGEAQVLLA LSAHVGALEA EKQRLRSQAR RLAQENVWLR EELEETQRRL RASEESVAQL EEEKRHLEFL GQLRQYDPPA ESQQSESPPR RDSLASLFPS EEEERKGPEA AGAAAAQQGG YEIPARLRTL HNLVIQYAGQ GRYEVAVPLC RQALEDLERS SGHCHPDVAT MLNILALVYR DQNKYKEATD LLHDALQIRE QTLGPEHPAV AATLNNLAVL YGKRGRYREA EPLCQRALEI REKVLGADHP DVAKQLNNLA LLCQNQGKFE DVERHYARAL SIYEALGGPH DPNVAKTKNN LASAYLKQNK YQQAEELYKE ILHKEDLPAP LGAPNTGTAG DAEQALRRSS SLSKIRESIR RGSEKLVSRL RGEAAAGAAG MKRAMSLNTL NVDAPRAPGT QFPSWHLDKA PRTLSASTQD LSPH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
147700
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol