missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Integrin alpha-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Integrin alpha-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002194.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3673 |
Name | Integrin alpha-2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16041830
|
enQuireBio™
QP6238-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16081830
|
enQuireBio™
QP6238-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16031830
|
enQuireBio™
QP6238-ye-100ug |
100 μg |
672.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16061830
|
enQuireBio™
QP6238-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16071830
|
enQuireBio™
QP6238-ye-500ug |
500 μg |
1810.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16051830
|
enQuireBio™
QP6238-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
NP_002194.2 | |
Integrin alpha-2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3673 | |
Research Use Only | |
ITGA2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
WDAVKNFLEK FVQGLDIGPT KTQVGLIQYA NNPRVVFNLN TYKTKEEMIV ATSQTSQYGG DLTNTFGAIQ YARKYAYSAA SGGRRSATKV MVVVTDGESH DGSMLKAVID QCNHDNILRF GIAVLGYLNR NALDTKNLIK EIKAIASIPT ERYFFNVSDE AALLEKAGTL GEQIFSIE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts