Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Integrin alpha-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Integrin alpha-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6238-ye-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16051830
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_002194.2
Integrin alpha-2 Protein
Research Use Only
ITGA2
Recombinant Protein
Yeast
WDAVKNFLEK FVQGLDIGPT KTQVGLIQYA NNPRVVFNLN TYKTKEEMIV ATSQTSQYGG DLTNTFGAIQ YARKYAYSAA SGGRRSATKV MVVVTDGESH DGSMLKAVID QCNHDNILRF GIAVLGYLNR NALDTKNLIK EIKAIASIPT ERYFFNVSDE AALLEKAGTL GEQIFSIE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3673
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol