missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DPA1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DPA1, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00 € - 2485.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001229453.1
Gen-ID (Entrez) 3113
Name HLA-DPA1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16076631
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8815-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16016641
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8815-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16066631
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8815-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16096631
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8815-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16006641
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8815-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16086631
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8815-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001229453.1
HLA-DPA1 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3113
Research Use Only
HLA-DPA1
Recombinant Protein
E. coli
AGAIKADHVS TYAAFVQTHR PTGEFMFEFD EDEMFYVDLD KKETVWHLEE FGQAFSFEAQ GGLANIAILN NNLNTLIQRS NHTQATNDPP EVTVFPKEPV ELGQPNTLIC HIDKFFPPVL NVTWLCNGEL VTEGVAESLF LPRTDYSFHK FHYLTFVPSA EDFYDCRVEH WGLDQPLLKH WEAQEPIQMP ETTE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt