Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DPA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DPA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8815-ec-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16006641
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001229453.1
HLA-DPA1 Protein
Research Use Only
HLA-DPA1
Recombinant Protein
E. coli
AGAIKADHVS TYAAFVQTHR PTGEFMFEFD EDEMFYVDLD KKETVWHLEE FGQAFSFEAQ GGLANIAILN NNLNTLIQRS NHTQATNDPP EVTVFPKEPV ELGQPNTLIC HIDKFFPPVL NVTWLCNGEL VTEGVAESLF LPRTDYSFHK FHYLTFVPSA EDFYDCRVEH WGLDQPLLKH WEAQEPIQMP ETTE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3113
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol