missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GNAS- subunit alpha isoforms short Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNAS- subunit alpha isoforms short, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7257-ec-100ug

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16077890

  • 800.00 € / 100 Mikrogramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_000507.1
GNAS- subunit alpha isoforms short Protein
Research Use Only
GNAS
Recombinant Protein
E. coli
MGCLGNSKTE DQRNEEKAQR EANKKIEKQL QKDKQVYRAT HRLLLLGAGE SGKSTIVKQM RILHVNGFNG EGGEEDPQAA RSNSDGEKAT KVQDIKNNLK EAIETIVAAM SNLVPPVELA NPENQFRVDY ILSVMNVPDF DFPPEFYEHA KALWEDEGVR ACYERSNEYQ LIDCAQYFLD KIDVIKQADY VPSDQDLLRC RVLTSGIFET KFQVDKVNFH MFDVGGQRDE RRKWIQCFND VTAIIFVVAS SSYNMVIRED NQTNRLQEAL NLFKSIWNNR WLRTISVILF LNKQDLLAEK VLAGKSKIED YFPEFARYTT PEDATPEPGE DPRVTRAKYF IRDEFLRIST ASGDGRHYCY PHFTCAVDTE NIRRVFNDCR DIIQRMHLRQ YELL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2778
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt