Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glypican-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glypican-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9160-ye-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16097741
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_005699.1
Glypican-6 Protein
Research Use Only
GPC6
Recombinant Protein
Yeast
DVKARSCGEV RQAYGAKGFS LADIPYQEIA GEHLRICPQE YTCCTTEMED KLSQQSKLEF ENLVEETSHF VRTTFVSRHK KFDEFFRELL ENAEKSLNDM FVRTYGMLYM QNSEVFQDLF TELKRYYTGG NVNLEEMLND FWARLLERMF QLINPQYHFS EDYLECVSKY TDQLKPFGDV PRKLKIQVTR AFIAARTFVQ GLTVGREVAN RVSKVSPTPG CIRALMKMLY CPYCRGLPTV RPCNNYCLNV MKGCLANQAD LDTEWNLFID AMLLVAERLE GPFNIESVMD PIDVKISEAI MNMQENSMQV SAKVFQGCGQ PKPAPALRSA RSAPENFNTR FRPYNPEERP TTAAGTSLDR LVTDIKEKLK LSKKVWSALP YTICKDESVT AGTSNEEECW NGHSKARYLP EIMNDGLTNQ INNPEVDVDI TRPDTFIRQQ IMALRVMTNK LKNAYNGNDV NFQDTSDESS GSGSGSGCMD DVCPTEFEFV TTEAPAVDPD RREVDS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10082
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol