missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glypican-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glypican-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2880.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005699.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 10082 |
Name | Glypican-6 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16097741
|
enQuireBio™
QP9160-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16037751
|
enQuireBio™
QP9160-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16087741
|
enQuireBio™
QP9160-ye-100ug |
100 μg |
672.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16017751
|
enQuireBio™
QP9160-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16027751
|
enQuireBio™
QP9160-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16007751
|
enQuireBio™
QP9160-ye-1mg |
1 mg |
2880.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_005699.1 | |
Glypican-6 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10082 | |
Research Use Only | |
GPC6 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
DVKARSCGEV RQAYGAKGFS LADIPYQEIA GEHLRICPQE YTCCTTEMED KLSQQSKLEF ENLVEETSHF VRTTFVSRHK KFDEFFRELL ENAEKSLNDM FVRTYGMLYM QNSEVFQDLF TELKRYYTGG NVNLEEMLND FWARLLERMF QLINPQYHFS EDYLECVSKY TDQLKPFGDV PRKLKIQVTR AFIAARTFVQ GLTVGREVAN RVSKVSPTPG CIRALMKMLY CPYCRGLPTV RPCNNYCLNV MKGCLANQAD LDTEWNLFID AMLLVAERLE GPFNIESVMD PIDVKISEAI MNMQENSMQV SAKVFQGCGQ PKPAPALRSA RSAPENFNTR FRPYNPEERP TTAAGTSLDR LVTDIKEKLK LSKKVWSALP YTICKDESVT AGTSNEEECW NGHSKARYLP EIMNDGLTNQ INNPEVDVDI TRPDTFIRQQ IMALRVMTNK LKNAYNGNDV NFQDTSDESS GSGSGSGCMD DVCPTEFEFV TTEAPAVDPD RREVDS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title