missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase SIAH1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase SIAH1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7820-ec-1mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16070991

  • 2485.00 € / 1 Milligramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001006611.1
E3 ubiquitin-protein ligase SIAH1 Protein
Research Use Only
SIAH1
Recombinant Protein
E. coli
MTGKATPPSL YSWRGVLFTC LPAARTRKRK EMSRQTATAL PTGTSKCPPS QRVPALTGTT ASNNDLASLF ECPVCFDYVL PPILQCQSGH LVCSNCRPKL TCCPTCRGPL GSIRNLAMEK VANSVLFPCK YASSGCEITL PHTEKADHEE LCEFRPYSCP CPGASCKWQG SLDAVMPHLM HQHKSITTLQ GEDIVFLATD INLPGAVDWV MMQSCFGFHF MLVLEKQEKY DGHQQFFAIV QLIGTRKQAE NFAYRLELNG HRRRLTWEAT PRSIHEGIAT AIMNSDCLVF DTSIAQLFAE NGNLGINVTI SMC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6477
1 mg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt