Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase SIAH1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase SIAH1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001006611.1
Gen-ID (Entrez) 6477
Name E3 ubiquitin-protein ligase SIAH1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16060991
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7820-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16001001
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7820-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16050991
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7820-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16080991
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7820-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16090991
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7820-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16070991
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7820-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001006611.1
E3 ubiquitin-protein ligase SIAH1 Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6477
Research Use Only
SIAH1
Recombinant Protein
E. coli
MTGKATPPSL YSWRGVLFTC LPAARTRKRK EMSRQTATAL PTGTSKCPPS QRVPALTGTT ASNNDLASLF ECPVCFDYVL PPILQCQSGH LVCSNCRPKL TCCPTCRGPL GSIRNLAMEK VANSVLFPCK YASSGCEITL PHTEKADHEE LCEFRPYSCP CPGASCKWQG SLDAVMPHLM HQHKSITTLQ GEDIVFLATD INLPGAVDWV MMQSCFGFHF MLVLEKQEKY DGHQQFFAIV QLIGTRKQAE NFAYRLELNG HRRRLTWEAT PRSIHEGIAT AIMNSDCLVF DTSIAQLFAE NGNLGINVTI SMC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.