Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYB5R3 Protein
A cDNA sequence encoding the CYB5R3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11575-20ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15967688
  • 222.00 € / 20 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
CYB5R3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFQRST PAITLESPDI KYPLRLIDRE IISHDTRRFR FALPSPQHIL GLPVGQHIYL SARIDGNLVV RPYTPISSDD DKGFVDLVIK VYFKDTHPKF PAGGKMSQYL ESMQIGDTIE FRGPSGLLVY QGKGKFAIRP DKKSNPIIRT VKSVGMIAGG TGITPMLQVI RAIMKDPDDH TVCHLLFANQ TEKDILLRPE LEELRNKHSA RFKLWYTLDR APEAWDYGQG FVNEEMIRDH LPPPEEEPLV LMCGPPPMIQ YACLPNLDHV GHPTERCFVF
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CYB5R3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.