Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYB5R3 Protein
A cDNA sequence encoding the CYB5R3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | CYB5R3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15977688
|
enQuireBio™
|
5 μg |
143.00 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15967688
|
enQuireBio™
QP11575-20ug |
20 μg |
222.00 €
20 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15957688
|
enQuireBio™
|
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
CYB5R3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CYB5R3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFQRST PAITLESPDI KYPLRLIDRE IISHDTRRFR FALPSPQHIL GLPVGQHIYL SARIDGNLVV RPYTPISSDD DKGFVDLVIK VYFKDTHPKF PAGGKMSQYL ESMQIGDTIE FRGPSGLLVY QGKGKFAIRP DKKSNPIIRT VKSVGMIAGG TGITPMLQVI RAIMKDPDDH TVCHLLFANQ TEKDILLRPE LEELRNKHSA RFKLWYTLDR APEAWDYGQG FVNEEMIRDH LPPPEEEPLV LMCGPPPMIQ YACLPNLDHV GHPTERCFVF | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |