Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(XII) chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-1(XII) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004361.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 1303 |
Name | Collagen alpha-1(XII) chain Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16072211
|
enQuireBio™
QP8023-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16012221
|
enQuireBio™
QP8023-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16062211
|
enQuireBio™
QP8023-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16092211
|
enQuireBio™
QP8023-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16002221
|
enQuireBio™
QP8023-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16082211
|
enQuireBio™
QP8023-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_004361.3 | |
Collagen alpha-1(XII) chain Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1303 | |
Research Use Only | |
COL12A1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DLVFLVDGSW SVGRNNFKYI LDFIAALVSA FDIGEEKTRV GVVQYSSDTR TEFNLNQYYQ RDELLAAIKK IPYKGGNTMT GDAIDYLVKN TFTESAGARV GFPKVAIIIT DGKSQDEVEI PARELRNVGV EVFSLGIKAA DAKELKQIAS TPSLNHVFNV ANFDAIVDIQ NEIISQV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |