Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(XII) chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-1(XII) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8023-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16092211
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_004361.3
Collagen alpha-1(XII) chain Protein
Research Use Only
COL12A1
Recombinant Protein
E. coli
DLVFLVDGSW SVGRNNFKYI LDFIAALVSA FDIGEEKTRV GVVQYSSDTR TEFNLNQYYQ RDELLAAIKK IPYKGGNTMT GDAIDYLVKN TFTESAGARV GFPKVAIIIT DGKSQDEVEI PARELRNVGV EVFSLGIKAA DAKELKQIAS TPSLNHVFNV ANFDAIVDIQ NEIISQV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1303
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol