Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coiled-coil domain-containing protein 36 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coiled-coil domain-containing protein 36, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001128669.1
Gen-ID (Entrez) 339834
Name Coiled-coil domain-containing protein 36 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16000991
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7819-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16040991
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7819-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16090981
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7819-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16020991
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7819-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16030991
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7819-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16010991
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7819-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001128669.1
Coiled-coil domain-containing protein 36 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
339834
Research Use Only
CCDC36
Recombinant Protein
E. coli
MLSIPSGSGN KKSSNWNNNQ NDYSSLSDSQ FLFGSQFCPE NSETLSAPLD FGAHLRHSKQ SQQNYLEGEP SIFTKYQTKP QLFGGDIKDG GLFPPPLSVG KSKGLLEQFE EKKKRAKDKC DSETLYNFVS NVRESILRLQ TSVEKSEDHL SSRSQSILDS LETVAKTLQE TIQAQNDLVF EAVQDKGNME QAILEMKKRF EARQGEFIEM KSNLKHLEVL VAQQSQEFQQ LCEQLGQLNV PSVLAELKRL ISVPPVKDSA SQTSPPLAQS LNLTRQEKYT SEKPVLWQAQ ALPAAWNPGM GSLQPGEFDV WGEGAKNDDL QEEAALPAFG SHERNRHVKD KVVQTNCKNW AVTKTGAKNH GSSVPGHKIP SDRDLVSQGA SQLTSLEINF STSIKNACQK YQAQSMFLCD PREHLVIKQK DGTVEMRGKD KKQQPRKAHR AHRGRLIASK QKQIPIQTCK FNSKYQSPQP AISVPQSPFL GQQEPRAQPL HLQCPRSPRK PVCPILGGTV MPNKTVRAVQ GRLLQLSRCS SQDNWLLSSS SQGDHQMSWF SDLNLGCSET PLCKEAGKNL LYDLGFDSSD DD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.