Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coiled-coil domain-containing protein 36 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coiled-coil domain-containing protein 36, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7819-ec-50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16040991
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001128669.1
Coiled-coil domain-containing protein 36 Protein
Research Use Only
CCDC36
Recombinant Protein
E. coli
MLSIPSGSGN KKSSNWNNNQ NDYSSLSDSQ FLFGSQFCPE NSETLSAPLD FGAHLRHSKQ SQQNYLEGEP SIFTKYQTKP QLFGGDIKDG GLFPPPLSVG KSKGLLEQFE EKKKRAKDKC DSETLYNFVS NVRESILRLQ TSVEKSEDHL SSRSQSILDS LETVAKTLQE TIQAQNDLVF EAVQDKGNME QAILEMKKRF EARQGEFIEM KSNLKHLEVL VAQQSQEFQQ LCEQLGQLNV PSVLAELKRL ISVPPVKDSA SQTSPPLAQS LNLTRQEKYT SEKPVLWQAQ ALPAAWNPGM GSLQPGEFDV WGEGAKNDDL QEEAALPAFG SHERNRHVKD KVVQTNCKNW AVTKTGAKNH GSSVPGHKIP SDRDLVSQGA SQLTSLEINF STSIKNACQK YQAQSMFLCD PREHLVIKQK DGTVEMRGKD KKQQPRKAHR AHRGRLIASK QKQIPIQTCK FNSKYQSPQP AISVPQSPFL GQQEPRAQPL HLQCPRSPRK PVCPILGGTV MPNKTVRAVQ GRLLQLSRCS SQDNWLLSSS SQGDHQMSWF SDLNLGCSET PLCKEAGKNL LYDLGFDSSD DD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
339834
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol