Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHIC2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CHIC2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036242.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 26511 |
Name | CHIC2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16073591
|
enQuireBio™
QP8255-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16013601
|
enQuireBio™
QP8255-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16063591
|
enQuireBio™
QP8255-ec-100ug |
100 μg |
800.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16093591
|
enQuireBio™
QP8255-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16003601
|
enQuireBio™
QP8255-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16083591
|
enQuireBio™
QP8255-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_036242.1 | |
CHIC2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
26511 | |
Research Use Only | |
CHIC2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADFDEIYEE EEDEERALEE QLLKYSPDPV VVRGSGHVTV FGLSNKFESE FPSSLTGKVA PEEFKASINR VNSCLKKNLP VNVRWLLCGC LCCCCTLGCS MWPVICLSKR TRRSIEKLLE WENNRLYHKL CLHWRLSKRK CETNNMMEYV ILIEFLPKTP IFRPD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |