Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHIC2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CHIC2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8255-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073591
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_036242.1
CHIC2 Protein
Research Use Only
CHIC2
Recombinant Protein
E. coli
MADFDEIYEE EEDEERALEE QLLKYSPDPV VVRGSGHVTV FGLSNKFESE FPSSLTGKVA PEEFKASINR VNSCLKKNLP VNVRWLLCGC LCCCCTLGCS MWPVICLSKR TRRSIEKLLE WENNRLYHKL CLHWRLSKRK CETNNMMEYV ILIEFLPKTP IFRPD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
26511
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol