missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alkaline Phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alkaline Phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP8972-ye-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_001622.2 | |
Alkaline Phosphatase Protein | |
Research Use Only | |
ALPI | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VIPAEEENPA FWNRQAAEAL DAAKKLQPIQ KVAKNLILFL GDGLGVPTVT ATRILKGQKN GKLGPETPLA MDRFPYLALS KTYNVDRQVP DSAATATAYL CGVKANFQTI GLSAAARFNQ CNTTRGNEVI SVMNRAKQAG KSVGVVTTTR VQHASPAGTY AHTVNRNWYS DADMPASARQ EGCQDIATQL ISNMDIDVIL GGGRKYMFPM GTPDPEYPAD ASQNGIRLDG KNLVQEWLAK HQGAWYVWNR TELMQASLDQ SVTHLMGLFE PGDTKYEIHR DPTLDPSLME MTEAALRLLS RNPRGFYLFV EGGRIDHGHH EGVAYQALTE AVMFDDAIER AGQLTSEEDT LTLVTADHSH VFSFGGYTLR GSSIFGLAPS KAQDSKAYTS ILYGNGPGYV FNSGVRPDVN ESESGSPDYQ QQAAVPLSSE THGGEDVAVF ARGPQAHLVH GVQEQSFVAH VMAFAACLEP YTACDLAPPA CTTD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
248 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur