missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Alkaline Phosphatase Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alkaline Phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.

287.00 € - 3175.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001622.2
Gen-ID (Entrez) 248
Name Alkaline Phosphatase Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16097331
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8972-ye-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16037341
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8972-ye-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16087331
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8972-ye-100ug
100 μg
959.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16017341
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8972-ye-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16027341
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8972-ye-500ug
500 μg
2760.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16007341
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8972-ye-1mg
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001622.2
Alkaline Phosphatase Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
248
Research Use Only
ALPI
Recombinant Protein
Yeast
VIPAEEENPA FWNRQAAEAL DAAKKLQPIQ KVAKNLILFL GDGLGVPTVT ATRILKGQKN GKLGPETPLA MDRFPYLALS KTYNVDRQVP DSAATATAYL CGVKANFQTI GLSAAARFNQ CNTTRGNEVI SVMNRAKQAG KSVGVVTTTR VQHASPAGTY AHTVNRNWYS DADMPASARQ EGCQDIATQL ISNMDIDVIL GGGRKYMFPM GTPDPEYPAD ASQNGIRLDG KNLVQEWLAK HQGAWYVWNR TELMQASLDQ SVTHLMGLFE PGDTKYEIHR DPTLDPSLME MTEAALRLLS RNPRGFYLFV EGGRIDHGHH EGVAYQALTE AVMFDDAIER AGQLTSEEDT LTLVTADHSH VFSFGGYTLR GSSIFGLAPS KAQDSKAYTS ILYGNGPGYV FNSGVRPDVN ESESGSPDYQ QQAAVPLSSE THGGEDVAVF ARGPQAHLVH GVQEQSFVAH VMAFAACLEP YTACDLAPPA CTTD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt