Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 nef Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 nef was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | HIV-1 nef Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | HIV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925439
|
enQuireBio™
QP14022-EC-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915439
|
enQuireBio™
QP14022-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905439
|
enQuireBio™
QP14022-1MG |
1 mg |
1815.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
HIV-1 nef Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
HIV-1 nef protein solution in 8M urea, 20mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM b-mercaptoethanol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
kwskssv igwptvrerm rraepaadgv gaasqdlekh gaitssntaa tnadcawleaqeeeevgfpv tpqvplrpmt ykaavdlshf lkekgglegl ihsqrrqdil dlwiyhtqgyfpdwqnytpg pgirypltfg wcyklvpvep ekleeankge ntsllhpvsl hgmddperevlewrfdsrla | |
Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE. |