Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00 € - 4240.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_415372.1
Gen-ID (Entrez) 945483
Name Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16067350
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7087-ye-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16007360
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7087-ye-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16057350
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7087-ye-100ug
100 μg
1145.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16087350
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7087-ye-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16097350
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7087-ye-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16077350
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7087-ye-1mg
1 mg
4240.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_415372.1
Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
945483
Research Use Only
nfsA
Recombinant Protein
Yeast
MTPTIELICG HRSIRHFTDE PISEAQREAI INSARATSSS SFLQCSSIIR ITDKALREEL VTLTGGQKHV AQAAEFWVFC ADFNRHLQIC PDAQLGLAEQ LLLGVVDTAM MAQNALIAAE SLGLGGVYIG GLRNNIEAVT KLLKLPQHVL PLFGLCLGWP ADNPDLKPRL PASILVHENS YQPLDKGALA QYDEQLAEYY LTRGSNNRRD TWSDHIRRTI IKESRPFILD YLHKQGWATR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant E. coli Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein