missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP7087-ye-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_415372.1 | |
Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein | |
Research Use Only | |
nfsA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MTPTIELICG HRSIRHFTDE PISEAQREAI INSARATSSS SFLQCSSIIR ITDKALREEL VTLTGGQKHV AQAAEFWVFC ADFNRHLQIC PDAQLGLAEQ LLLGVVDTAM MAQNALIAAE SLGLGGVYIG GLRNNIEAVT KLLKLPQHVL PLFGLCLGWP ADNPDLKPRL PASILVHENS YQPLDKGALA QYDEQLAEYY LTRGSNNRRD TWSDHIRRTI IKESRPFILD YLHKQGWATR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
945483 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant E. coli Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein > 1mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur