Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Outer-membrane lipoprotein carrier Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O9:H4 (strain HS) Outer-membrane lipoprotein carrier protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer WP_001295343.1
Name Outer-membrane lipoprotein carrier Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol lolA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16058850
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7432-ye-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16098850
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7432-ye-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16048850
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7432-ye-100ug
100 μg
1145.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16078850
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7432-ye-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16088850
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7432-ye-500ug
500 μg
2760.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16068850
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7432-ye-1mg
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Spezifikation
WP_001295343.1
Research Use Only
lolA
Recombinant Protein
Yeast
DAASDLKSRL DKVSSFHASF TQKVTDGSGA AVQEGQGDLW VKRPNLFNWH MTQPDESILV SDGKTLWFYN PFVEQATATW LKDATGNTPF MLIARNQSSD WQQYNIKQNG DDFVLTPKAS NGNLKQFTIN VGRDGTIHQF SAVEQDDQRS SYQLKSQQNG AVDAAKFTFT PPQGVTVDDQ RK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Outer-membrane lipoprotein carrier Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol