missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Outer-membrane lipoprotein carrier Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O9:H4 (strain HS) Outer-membrane lipoprotein carrier protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP7432-ye-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
WP_001295343.1 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Outer-membrane lipoprotein carrier Protein | |
Research Use Only | |
lolA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
DAASDLKSRL DKVSSFHASF TQKVTDGSGA AVQEGQGDLW VKRPNLFNWH MTQPDESILV SDGKTLWFYN PFVEQATATW LKDATGNTPF MLIARNQSSD WQQYNIKQNG DDFVLTPKAS NGNLKQFTIN VGRDGTIHQF SAVEQDDQRS SYQLKSQQNG AVDAAKFTFT PPQGVTVDDQ RK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur