missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 8-oxo-dGTP diphosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 8-oxo-dGTP diphosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_414641.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 944824 |
Name | 8-oxo-dGTP diphosphatase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16088070
|
enQuireBio™
QP7301-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16028080
|
enQuireBio™
QP7301-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16078070
|
enQuireBio™
QP7301-ec-100ug |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16008080
|
enQuireBio™
QP7301-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16018080
|
enQuireBio™
QP7301-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16098070
|
enQuireBio™
QP7301-ec-1mg |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_414641.1 | |
8-oxo-dGTP diphosphatase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
944824 | |
Research Use Only | |
mutT | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKKLQIAVGI IRNENNEIFI TRRAADAHMA NKLEFPGGKI EMGETPEQAV VRELQEEVGI TPQHFSLFEK LEYEFPDRHI TLWFWLVERW EGEPWGKEGQ PGEWMSLVGL NADDFPPANE PVIAKLKRL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |