Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 8-oxo-dGTP diphosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 8-oxo-dGTP diphosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7301-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16078070
  • 1025.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_414641.1
8-oxo-dGTP diphosphatase Protein
Research Use Only
mutT
Recombinant Protein
E. coli
MKKLQIAVGI IRNENNEIFI TRRAADAHMA NKLEFPGGKI EMGETPEQAV VRELQEEVGI TPQHFSLFEK LEYEFPDRHI TLWFWLVERW EGEPWGKEGQ PGEWMSLVGL NADDFPPANE PVIAKLKRL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
944824
100 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol