Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_416973.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 946952 |
Name | 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16087251
|
enQuireBio™
QP8941-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16027261
|
enQuireBio™
QP8941-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16077251
|
enQuireBio™
QP8941-ec-100ug |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16007261
|
enQuireBio™
QP8941-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16017261
|
enQuireBio™
QP8941-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16097251
|
enQuireBio™
QP8941-ec-1mg |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_416973.1 | |
4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946952 | |
Research Use Only | |
dapA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFTGSIVAIV TPMDEKGNVC RASLKKLIDY HVASGTSAIV SVGTTGESAT LNHDEHADVV MMTLDLADGR IPVIAGTGAN ATAEAISLTQ RFNDSGIVGC LTVTPYYNRP SQEGLYQHFK AIAEHTDLPQ ILYNVPSRTG CDLLPETVGR LAKVKNIIGI KEATGNLTRV NQIKELVSDD FVLLSGDDAS ALDFMQLGGH GVISVTANVA ARDMAQMCKL AAEGHFAEAR VINQRLMPLH NKLFVEPNPI PVKWACKELG LVATDTLRLP MTPITDSGRE TVRAALKHAG LL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |