Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8941-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16087251
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_416973.1
4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase Protein
Research Use Only
dapA
Recombinant Protein
E. coli
MFTGSIVAIV TPMDEKGNVC RASLKKLIDY HVASGTSAIV SVGTTGESAT LNHDEHADVV MMTLDLADGR IPVIAGTGAN ATAEAISLTQ RFNDSGIVGC LTVTPYYNRP SQEGLYQHFK AIAEHTDLPQ ILYNVPSRTG CDLLPETVGR LAKVKNIIGI KEATGNLTRV NQIKELVSDD FVLLSGDDAS ALDFMQLGGH GVISVTANVA ARDMAQMCKL AAEGHFAEAR VINQRLMPLH NKLFVEPNPI PVKWACKELG LVATDTLRLP MTPITDSGRE TVRAALKHAG LL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
946952
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol