missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Trypsin 2 / PRSS2 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Trypsin 2 / PRSS2, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00 € - 1775.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | XP_003432104.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 100686744 |
Name | Trypsin 2 / PRSS2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16099151
|
enQuireBio™
QP9996-iv-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16009161
|
enQuireBio™
QP9996-iv-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16089151
|
enQuireBio™
QP9996-iv-100ug |
100 μg |
1775.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
XP_003432104.1 | |
Trypsin 2 / PRSS2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100686744 | |
Research Use Only | |
PRSS2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IVGGYTCEEN SVPYQVSLNA GYHFCGGSLI SDQWVVSAAH CYKSRIQVRL GEYNIDVLEG NEQFINSAKV IRHPNYNSWI LDNDIMLIKL SSPAVLNARV ATISLPRACA APGTQCLISG WGNTLSSGTN YPELLQCLDA PILTQAQCEA SYPGQITENM ICAGFLEGGK DSCQGDSGGP VVCNGELQGI VSWGYGCAQK NKPGVYTKVC NFVDWIQSTI AANS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts