missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Trypsin 2 / PRSS2 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Trypsin 2 / PRSS2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP9996-iv-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
XP_003432104.1 | |
Trypsin 2 / PRSS2 Protein | |
Research Use Only | |
PRSS2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IVGGYTCEEN SVPYQVSLNA GYHFCGGSLI SDQWVVSAAH CYKSRIQVRL GEYNIDVLEG NEQFINSAKV IRHPNYNSWI LDNDIMLIKL SSPAVLNARV ATISLPRACA APGTQCLISG WGNTLSSGTN YPELLQCLDA PILTQAQCEA SYPGQITENM ICAGFLEGGK DSCQGDSGGP VVCNGELQGI VSWGYGCAQK NKPGVYTKVC NFVDWIQSTI AANS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |
100686744 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur