Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Vesicle-associated membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Vesicle-associated membrane protein 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001026292.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 422297 |
Name | Vesicle-associated membrane protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16086460
|
enQuireBio™
QP6875-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16026470
|
enQuireBio™
QP6875-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16076460
|
enQuireBio™
QP6875-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16006470
|
enQuireBio™
QP6875-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16016470
|
enQuireBio™
QP6875-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16096460
|
enQuireBio™
QP6875-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001026292.1 | |
Vesicle-associated membrane protein 1 | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Chicken | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
422297 | |
Research Use Only | |
VAMP7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AILFAVVARG TTILAKHAWC GGNFLEVTEQ ILAKIPSENN KLTYSHGNYL FHYICQDRII YLCITDDDFE RSRAFNFLNE IKKRFQTTYG SRAQTALPYA MNSEFSSVLA AQLKYHSESK GTDQVAETQA QVDELKGIMV RNIDLVAQRG EKLELLIDKT ENLVDSSVTF KTTSRNLARA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |