Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Vesicle-associated membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Vesicle-associated membrane protein 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6875-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16006470
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001026292.1
Vesicle-associated membrane protein 1
Research Use Only
VAMP7
Recombinant Protein
E. coli
AILFAVVARG TTILAKHAWC GGNFLEVTEQ ILAKIPSENN KLTYSHGNYL FHYICQDRII YLCITDDDFE RSRAFNFLNE IKKRFQTTYG SRAQTALPYA MNSEFSSVLA AQLKYHSESK GTDQVAETQA QVDELKGIMV RNIDLVAQRG EKLELLIDKT ENLVDSSVTF KTTSRNLARA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
422297
200 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Chicken
His
Tris-based buffer, 50% glycerol