Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Riboflavin-binding Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Riboflavin-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_990794.1
Gen-ID (Entrez) 396449
Name Riboflavin-binding Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16066821
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8851-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16006831
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8851-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16056821
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8851-ec-100ug
100 μg
1025.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16086821
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8851-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16096821
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8851-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16076821
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8851-ec-1mg
1 mg
3545.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_990794.1
Riboflavin-binding Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Chicken
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
396449
Research Use Only
RBP
Recombinant Protein
E. coli
QQYGCLEGDT HKANPSPEPN MHECTLYSES SCCYANFTEQ LAHSPIIKVS NSYWNRCGQL SKSCEDFTKK IECFYRCSPH AARWIDPRYT AAIQSVPLCQ SFCDDWYEAC KDDSICAHNW LTDWERDESG ENHCKSKCVP YSEMYANGTD MCQSMWGESF KVSESSCLCL QMNKKDMVAI KHLLSESSEE SSSMSSSEEH ACQKKLLK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.