Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Riboflavin-binding Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Riboflavin-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8851-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16066821
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_990794.1
Riboflavin-binding Protein
Research Use Only
RBP
Recombinant Protein
E. coli
QQYGCLEGDT HKANPSPEPN MHECTLYSES SCCYANFTEQ LAHSPIIKVS NSYWNRCGQL SKSCEDFTKK IECFYRCSPH AARWIDPRYT AAIQSVPLCQ SFCDDWYEAC KDDSICAHNW LTDWERDESG ENHCKSKCVP YSEMYANGTD MCQSMWGESF KVSESSCLCL QMNKKDMVAI KHLLSESSEE SSSMSSSEEH ACQKKLLK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
396449
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Chicken
His
Tris-based buffer, 50% glycerol