Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Glycolipid transfer Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Glycolipid transfer protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_786993.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 327678 |
Name | Glycolipid transfer Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16000790
|
enQuireBio™
QP6098-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16040790
|
enQuireBio™
QP6098-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16090780
|
enQuireBio™
QP6098-ec-100ug |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16020790
|
enQuireBio™
QP6098-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16030790
|
enQuireBio™
QP6098-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16010790
|
enQuireBio™
QP6098-ec-1mg |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_786993.1 | |
Glycolipid transfer Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
327678 | |
Research Use Only | |
GLTP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ALLAEHLLRP LPADKQIETG PFLEAVSHLP PFFDCLGSPV FTPIKADISG NITKIKAVYD TNPTKFRTLQ NILEVEKEMY GAEWPKVGAT LALMWLKRGL RFIQVFLQSI CDGERDENHP NLIRVNATKA YEMALKKYHG WIVQKIFQAA LYAAPYKSDF LKALSKGQNV TEEECLEKVR LFLVNYTATI DVIYEMYTRM NAELNYKV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |