Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacillus Monomeric sarcosine oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Bacillus sp. (strain NS-129) Monomeric sarcosine oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Name | Monomeric sarcosine oxidase Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | soxA |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16087490
|
enQuireBio™
QP7152-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16027500
|
enQuireBio™
QP7152-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16077490
|
enQuireBio™
QP7152-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16007500
|
enQuireBio™
QP7152-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16017500
|
enQuireBio™
QP7152-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16097490
|
enQuireBio™
QP7152-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
Monomeric sarcosine oxidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bacillus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
soxA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSTHFDVIVV GAGSMGMAAG YYLAKQGVKT LLVDSFDPPH TNGSHHGDTR IIRHAYGEGR EYVPFALRAQ ELWYELEKET HHKIFTQTGV LVYGPKGGSA FVSETMEAAN IHSLEHELFE GKQLTDRWAG VEVPDNYEAI FEPNSGVLFS ENCIQAYREL AEAHGATVLT YTPVEDFEVT EDLVTIKTAK GSYTANKLVV SMGAWNSKLL SKLDVEIPLQ PYRQVVGFFE CDEAKYSNNA HYPAFMVEVE NGIYYGFPSF GGSGLKIGYH SYGQQIDPDT INREFGAYPE DEANLRKFLE QYMPGANGEL KKGAVCMYTK TPDEHFVIDL HPKYSNVAIA AGFSGHGFKF SSVVGETLAQ LATTGKTEHD ISIFSLNRDA LKKEAVK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |