Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacillus Monomeric sarcosine oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Bacillus sp. (strain NS-129) Monomeric sarcosine oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7152-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16087490
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Monomeric sarcosine oxidase Protein
Research Use Only
soxA
Recombinant Protein
E. coli
MSTHFDVIVV GAGSMGMAAG YYLAKQGVKT LLVDSFDPPH TNGSHHGDTR IIRHAYGEGR EYVPFALRAQ ELWYELEKET HHKIFTQTGV LVYGPKGGSA FVSETMEAAN IHSLEHELFE GKQLTDRWAG VEVPDNYEAI FEPNSGVLFS ENCIQAYREL AEAHGATVLT YTPVEDFEVT EDLVTIKTAK GSYTANKLVV SMGAWNSKLL SKLDVEIPLQ PYRQVVGFFE CDEAKYSNNA HYPAFMVEVE NGIYYGFPSF GGSGLKIGYH SYGQQIDPDT INREFGAYPE DEANLRKFLE QYMPGANGEL KKGAVCMYTK TPDEHFVIDL HPKYSNVAIA AGFSGHGFKF SSVVGETLAQ LATTGKTEHD ISIFSLNRDA LKKEAVK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Bacillus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol