Learn More
UVP Aufladbare UV-Lampe
321.00 € - 738.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Wiederaufladbare UV-Lampe |
---|---|
Wirkleistung | 6 W |
Abmessungen (L x B x H) | 249 x 76 x 140 mm |
Höhe (metrisch) | 140 mm |
Länge (metrisch) | 249 mm |
Produktcode | Marke | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12005340
|
UVP
95-0181-02 |
365/254 nm |
505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11708241
|
UVP
95-0187-02 |
254 nm |
738.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11798221
|
UVP
95-0186-02 |
365 nm |
321.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Wiederaufladbare UV-Lampe | |
249 x 76 x 140 mm | |
249 mm |
6 W | |
140 mm | |
76 mm |