Learn More
UVP Aufladbare UV-Lampe
Marke:  UVP 95-0187-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.80000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11708241
  • 738.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Wiederaufladbare UV-Lampe
254 nm
140 mm
UVS-26P
6 W
249 x 76 x 140 mm
249 mm
76 mm